Learn More
Saint-Gobain Plateau sans couvercle PFA 38 mm x 83 mm x 19 mm Chemware
Marque:  Saint-Gobain D1069670
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12365699
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet