Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69349 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
104.00€
Spécification
Couleur Noir, Bleu
Matériau Cuir
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17233651
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934938
38
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17243651
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934939
39
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17253651
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934940
40
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17263651
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934941
41
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17273651
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934942
42
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17283651
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934943
43
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17293651
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934944
44
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17203661
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934945
45
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17213661
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934946
46
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17223661
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934947
47
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17233661
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934948
48
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17243661
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934949
49
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17253661
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934950
50
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17263661
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934951
51
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17273661
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6934952
52
104.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Uvex 2 Trend Shoe 69349 S2 SRC
  • Sporty S2 safety shoe with wide fit
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Smooth-running, dirt and heat-resistant lacing system
  • Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
  • Reliable protection for wearers
  • Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
  • Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Reflective details for enhanced visibility
  • Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole
    • Moisture transport system helps maintain foot temperature
  • Soft padding collar and dust tongue
  • Removable and anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Article No. 69349
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Bleu
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Cuir
Acier
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S2