Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69399 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marque:  Uvex 6939938
Informations supplémentaires : Poids : 0.93000kg
Code produit. 17283961
  • 98.70€ / 1 paire
Expédition estimée: 25-10-2023
Description
Chaussure Uvex 2 69399 Trend S2 SRC
  • Chaussure de sécurité sportive S2 pour pied large
  • Microvelours respirant et hydrofuge
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
  • Protection fiable
  • Embout en acier et contrefort anti-torsion Uvex apportant stabilité et prévenant les foulures de la cheville
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • Tige, doublure et semelle intérieure amovible dotées de la technologie Uvex Climazone
    • Le système de transfert de l’humidité permet de maintenir la température du pied
  • Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Article n° 69399
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 38 à 52
Spécification
Spécification
Noir, Bleu
38
Acier
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S2
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC