Learn More
Uvex Trend BOA™ Black/Gray/Red PU/PU 69083 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
116.00€
Spécification
Couleur Noir, Gris, Rouge
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17253311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908338
38
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17263311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908339
39
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17273311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908340
40
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17283311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908341
41
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17293311
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908342
42
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17203321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908343
43
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17213321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908344
44
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17223321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908345
45
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17233321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908346
46
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17243321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908347
47
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17253321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908348
48
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17263321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908349
49
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17273321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908350
50
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17283321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908351
51
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17293321
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6908352
52
116.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Uvex 2 Trend Perforated Shoe with BOA™ Fit System 6908.3 S1 P SRC
  • Sporty, S1 P perforated safety shoe with wide fit
  • Breathable perforated microvelour
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • BOA™ Fit System Dial for custom comfort that's consistent all day
  • Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
  • Reliable protection for wearers
  • Steel toe cap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
  • Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Reflective details for enhanced visibility
  • Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole with a moisture transport system
    • Helps maintain foot temperature for optimum wearer comfort
  • Soft padding on collar and tongue
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Article No. 6908.3
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Gris, Rouge
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Microvelours
Acier
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S1