Learn More
Emma Safety Footwear Trento Safetyshoe with Sole Plate
Equipped with zero penetration in-sole and steel safety toe cap.
159.00€
Spécification
Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec |
---|---|
Caractéristiques de la semelle | Antibactérien avec semelle extérieure résistante à la chaleur, couche supérieure en cuir |
Matériau de la semelle | Caoutchouc en nitrile |
Waterproof | Oui |
Type de produit | Chaussures de sécurité avec plaque de semelle |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
10092144
|
Emma Safety Footwear
MM10509041 |
41 |
159.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13244444
|
Emma Safety Footwear
MM10509044 |
44 |
159.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13254444
|
Emma Safety Footwear
MM10509045 |
45 |
159.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13224444
|
Emma Safety Footwear
MM10509042 |
42 |
159.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13234444
|
Emma Safety Footwear
MM10509043 |
43 |
159.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13264444
|
Emma Safety Footwear
MM10509046 |
46 |
159.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Full-grain water-resistant leather upper
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver and Wellness leather lining
- Anti-bacterial with leather top layer inlay sole
- Nitrile rubber outsole
Specifications
Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec | |
Caoutchouc en nitrile | |
Chaussures de sécurité avec plaque de semelle |
Antibactérien avec semelle extérieure résistante à la chaleur, couche supérieure en cuir | |
Oui |