Learn More
Tri(1-naphtyl)phosphine, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051947
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3411-48-1
C30H21P
412.47
MFCD00046400
DMEUUKUNSVFYAA-UHFFFAOYSA-N
tri 1-naphthyl phosphine, tri-1-naphthylphosphine, tri naphthalen-1-yl phosphine, tris 1-naphthyl phosphine, tris naphthalen-1-yl phosphane, trinaphthyl phosphine, tri-1-naphtylphosphine, tri-1-napthylphosphine, acmc-1cp9e, tri naphthalen-1-yl phosphane
271443
trinaphthalène-1-ylphosphane
C1=CC2=CC=CC(P(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)=C2C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3411-48-1
C30H21P
412.47
MFCD00046400
DMEUUKUNSVFYAA-UHFFFAOYSA-N
tri 1-naphthyl phosphine, tri-1-naphthylphosphine, tri naphthalen-1-yl phosphine, tris 1-naphthyl phosphine, tris naphthalen-1-yl phosphane, trinaphthyl phosphine, tri-1-naphtylphosphine, tri-1-napthylphosphine, acmc-1cp9e, tri naphthalen-1-yl phosphane
271443
trinaphthalène-1-ylphosphane
C1=CC2=CC=CC(P(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)=C2C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tri (1-naphthyl)phosphine
Point de fusion 265°C to 268°C
Quantité 0.5 g
Poids de la formule 412.47
Forme physique Poudre