Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène tricorne
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Description
Sturdy enough for autoclaving and reuse, yet inexpensive enough to be disposable
- Non affecté par les acides, les alcalis et les solvants couramment utilisés
- Graduations faciles à lire en L et ml
- Précision de ± 5,0 %
- Graduations de 10 ml
Spécification
Précision | ± 5 % |
Capacité (impériale) | 200 ml (8.45 oz) |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | Pour l’utilisation d’acides, d’alcalis et de solvants |
Type | Bécher |
Autoclavable | Oui |
Jetable | Oui |
Graduated | Oui |