Learn More
Phosphate de tri-n-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023040
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
5000 mL
126-73-8
C12H27O4P
266.32
MFCD00009436
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
31357
CHEBI:35019
tributyl phosphate
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
126-73-8
C12H27O4P
266.32
MFCD00009436
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
31357
CHEBI:35019
tributyl phosphate
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Tri-n-butyl phosphate is used as a solvent for rare earth metals exaction and purification, and as a flame retardant component of aircraft hydraulic fluid. It is involved in the formation of stable hydrophobic complexes with some metals. It is also employed as a defoamer additive in cement casings for oil wells, as an anti-air entrainment additive for coatings and floor finishes and as a solvent in nuclear fuel processing. Further, it is used as a solvent in inks, synthetic resins, gums and adhesives. In addition, it is used as a plasticizer for cellulose esters like nitrocellulose and cellulose acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate tri-n-butylique est utilisé comme solvant pour l’exaction et la purification des métaux de la terre rare et comme composant ignifuge du liquide hydraulique d’avion. Il est impliqué dans la formation de complexes hydrophobes stables avec certains métaux. Il est également utilisé comme additif antimousse dans les boîtiers de ciment pour puits de pétrole, comme additif anti-air pour les revêtements et les finis à plancher et comme solvant dans le traitement du combustible nucléaire. De plus, il est utilisé comme solvant dans les encres, les résines synthétiques, les gommes et les adhésifs. De plus, il est utilisé comme plastifiant pour les esters de cellulose comme la nitrocellulose et l’acétate de cellulose.
Solubilité
Miscible à l’éther diéthylique, au benzène, au disulfure de carbone et à l’éthanol. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyl phosphate
Point de fusion -80°C
Densité 0.977
Point d’ébullition 155°C to 156°C (10 mmHg)
Point d’éclair 152°C (305°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.424
Quantité 250 mL
Beilstein 1710584
Merck Index 14,9618
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,benzene,carbon disulfide and ethanol. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 266.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide