Learn More
Phosphate tri-n-hexyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049639
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2528-39-4
C18H39O4P
350.48
MFCD00015351
SFENPMLASUEABX-UHFFFAOYSA-N
phosphoric acid, trihexyl ester, tri-n-hexyl phosphate, tri n-hexyl phosphate, acmc-20aje0, aronis24109
75666
Phosphate de triphényle
CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2528-39-4
C18H39O4P
350.48
MFCD00015351
SFENPMLASUEABX-UHFFFAOYSA-N
phosphoric acid, trihexyl ester, tri-n-hexyl phosphate, tri n-hexyl phosphate, acmc-20aje0, aronis24109
75666
Phosphate de triphényle
CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tri-n-hexyl phosphate
Couleur Incolore
Formule linéaire [CH3(CH2)5O]3PO
Quantité 1 g
Poids de la formule 350.48
Pourcentage de pureté ≥90%
Forme physique Liquide