Learn More
Phosphate de tri-o-tolyle, 96 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 366460250
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 78-30-8 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 2574 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10015403
  • 48.12€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
78-30-8
368.36
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
6527
CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC2=CC=CC=C2C)OC3=CC=CC=C3C
C21H21O4P
MFCD00041906
tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
phosphate de tris(2-méthylphényl)
Spécification
Tri-o-tolyl phosphate
225°C
Flacon en verre
1.2
Incolore à jaune
25g
78-30-8
C21H21O4P
15, 9941
Solubility in water: 0.01g/100mL (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,soluble in ether
CC1=CC=CC=C1OP(=O)(OC2=CC=CC=C2C)OC3=CC=CC=C3C
368.36
368.36
96%
1.2000g/mL
Authentic
1.5580 to 1.561
410°C
-25°C
96%
95% min. (GC)
MFCD00041906
tri-o-cresyl phosphate, tri-o-tolyl phosphate, o-tolyl phosphate, tocp, totp, phosphoric acid, tris 2-methylphenyl ester, o-cresyl phosphate, triorthocresyl phosphate, phosflex 179c, tri-2-tolyl phosphate
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
phosphate de tris(2-méthylphényl)
6527
Liquide visqueux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Tri-o-tolyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
FDS Documents