Learn More
Kartell™ Barreau d’agitation magnétique triangulaire
Le barreau d’agitation magnétique triangulaire Kartell™ est idéal pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à son action de grattage.
Marque:  Kartell™ 0078000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12637795
  • 54.30€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • Cunéiforme
  • Les surfaces inclinées créent une turbulence élevée même à faible vitesse
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
5,61mm
Revêtement en PTFE à aimant
Blanc
Aimant
Triangulaire
PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Barreau d’agitation
10/boîte
12,21mm