Learn More
Kartell™ Barreaux d’agitation triangulaires
Cunéiforme. Idéal pour la dissolution de solides et le mélange des sédiments grâce à son action de grattage.
Marque:  Kartell™ 0078300
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10356251
  • 101.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
  • Les surfaces inclinées peuvent créer beaucoup de turbulences même à de faibles vitesses
  • Grâce à leur forme, ils peuvent agir comme un grattoir, et peuvent ainsi aider à dissoudre ou empêcher la sédimentation
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Spécification
    Spécification
    Agitation des sédiments et dissolution des solides
    10
    10,43 mm
    49,61 mm
    Aimant, PTFE (polytétrafluoroéthylène)