Learn More
Citrate de tributyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737611
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
77-94-1
C18H32O7
360.45
MFCD00027217
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
6507
2-Hydroxypropane--tricarboxylate1,2,3-tricarboxylate de tributyle
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
77-94-1
C18H32O7
360.45
MFCD00027217
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
6507
2-Hydroxypropane--tricarboxylate1,2,3-tricarboxylate de tributyle
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tributyl citrate
Acidité 0.02% max. (as citric acid)
Point de fusion -20°C
Densité 1.0420g/mL
Point d’ébullition 325°C
Point d’éclair 157°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCCOO(CH2)3CH3(CH2COO(CH2)3CH3)2
Indice de réfraction 1.4430 to 1.446
Quantité 250 g
Merck Index 15, 1565
Gravité spécifique 1.042
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic liquids,soluble in ethanol and ether
Viscosité 31.9 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 360.45
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide