Learn More
Tributylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737590
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
102-82-9
C12H27N
185.35
MFCD00009431
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
7622
CHEBI:38905
N,N-dibutylbutanine-1-amine
CCCCN(CCCC)CCCC
102-82-9
C12H27N
185.35
MFCD00009431
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
7622
CHEBI:38905
N,N-dibutylbutanine-1-amine
CCCCN(CCCC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tributylamine
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.7780g/mL
Point d’ébullition 215.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3NCH2)3]3N
Indice de réfraction 1.4273 to 1.4293
Quantité 100 mL
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Merck Index 15,978
Gravité spécifique 0.778
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 185.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tributylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.