Learn More
Acide tricarballylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10018831
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
99-14-9
C6H8O6
176.12
MFCD00002723
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
14925
CHEBI:45969
acide propane-1,2,3-tricarboxylique
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
99-14-9
C6H8O6
176.12
MFCD00002723
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
14925
CHEBI:45969
acide propane-1,2,3-tricarboxylique
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tricarballylic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 154°C to 159°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(CO2H)CH2CO2H
Quantité 50 g
Beilstein 02, 815
Merck Index 15, 9787
Poids de la formule 176.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tricarballylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.