Learn More
Acide trichloracétique, sel de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011601
46.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
650-51-1
C2Cl3NaO2
185.36
MFCD00064198
SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
23681045
CHEBI:81976
Sodium ; 2,2,2-trichloroacetate
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
650-51-1
C2Cl3NaO2
185.36
MFCD00064198
SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
23681045
CHEBI:81976
Sodium ; 2,2,2-trichloroacetate
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic acid, sodium salt
Point de fusion >300,0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CCl3CO2Na
Quantité 500 g
Fieser 01,1107; 02,388; 06,553; 07,341
Merck Index 15, 9792
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble (153 g/100 ml à 20°C).Autres données de solubilité : soluble dans l’éthanol, l’acétone, l’éther diéthylique
Poids de la formule 185.37
Pourcentage de pureté 0.97
Forme physique Poudre ou poudre granulaire