Learn More
Tricine, 99+ %, pour la biochimie, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 327831000
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 5704-04-1 Poids : 0.15000kg
Quantité. | 100g |
---|---|
Emballage | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
5704-04-01 00:00:00 | |
179.17 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
79784 | |
Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique |
C6H13NO5 | |
MFCD00004277 | |
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine | |
CHEBI:39063 | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Spécification
(0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm | |
Solubility in water: soluble. | |
5704-04-01 00:00:00 | |
C6H13NO5 | |
MFCD00004277 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique | |
79784 | |
179.17 | |
≥99% | |
Biochimie | |
Flacon en plastique | |
180.0°C to 184.0°C | |
Blanc |
Tricine | |
(0.1M aq. soln.) | |
99+% | |
(HOCH2)3CNHCH2CO2H | |
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO | |
179.17 | |
CHEBI:39063 | |
Poudre cristalline | |
Authentic | |
5ppm max. | |
1% max. (K.F.) | |
4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C) | |
100g |
Sécurité et traitement
- Tricine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RMF - Research Use or Further Mfg