Learn More
Simport™ Béchers en polypropylène Tricorn™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Description
- PP
- Trois becs verseurs anti-gouttes
- Solide et résistant
- Convient à une utilisation avec les acides, alcalis et solvants les plus communément utilisés
- Autoclavables
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 49mm |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Matériau | Polypropylene |
Hauteur (métrique) | 57mm |
Incréments | 5mL |
Type | Beaker |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Yes |