Learn More
Honeywell KCL™ Gants d’hiver Tricotril™ 739
Click to view available options
Taille : 9
Description
- Nitrile scellé sur une doublure en laine lourde
- Convient pour travailler dans des environnements froids (jusqu’à −20°C) ou avec des objets froids
- Protection à court terme contre le froid jusqu’à −50°C
- Bonne protection thermique jusqu’à 100°C
- Grande résistance aux substances chimiques
- Grande résistance chimique
- Bonne préhension lors de la manipulation de pièces graisseuses et huileuses permettant de travailler plus longtemps sans fatiguer
- Excellente dextérité
- Longueur permettant de protéger l’avant-bras
- Approuvé pour la manipulation et la transformation de denrées alimentaires
- Bonnes propriétés antistatiques et électrostatiques
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EPI de catégorie CE 3, approuvé pour la manipulation et la transformation de denrées alimentaires selon la norme UE 1935/2004 |
Couleur | Vert |
Cut Resistance Rating | 1 |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | 2,0 mm |
Matériau de revêtement | Laine épaisse et sans couture |
Indice de perforation | 1 |
Résistant à | Résistance à la dégradation par les produits chimiques : AJL |
Indice de déchirure | 2 |