Learn More
Tricyclohexylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737620
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2622-14-2
C18H33P
280.42
MFCD00003853
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
75806
tricyclohexylphosphane
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2622-14-2
C18H33P
280.42
MFCD00003853
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
75806
tricyclohexylphosphane
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tricyclohexylphosphine
Point de fusion 77.0°C to 83.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 16, IV, 947
Merck Index 10, 9456
Poids de la formule 280.42
Pourcentage de pureté 97%