Learn More
Tricyclohexylphosphine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049858
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2622-14-2
C18H33P
280.436
MFCD00003853
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
75806
tricyclohexylphosphane
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2622-14-2
C18H33P
280.436
MFCD00003853
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
75806
tricyclohexylphosphane
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Tricyclohexylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. As a reagent, it is used for a range of metal-catalyzed organic transformations. Crabtree's catalyst is an organoiridium compound containing tricyclohexyl phosphine used for hydrogenation of mono-, di-, tri-, and tetra- substituted substrates and hydrogen transfer reactions. Grubbs’catalysts consists of transition metal ruthenium and tricylohexyl phosphine utilized in olefin metathesis in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tricyclohexylphosphine
Point de fusion 76°C to 78°C
Couleur Blanc
Odeur Unpleasant
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 280.42
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide