Learn More
Triéthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11391597
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
102-71-6
C6H15NO3
149.19
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
C(CO)N(CCO)CCO
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
102-71-6
C6H15NO3
149.19
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
C(CO)N(CCO)CCO
Protein purification reagent Triethanolamine acts as an organic additive in the grinding of cement clinker and as a complexing agent for aluminum ions in aqueous solutions. It is used as an emulsifier and a surfactant. It finds application in common products like dishwashing liquids, general cleaners, hand cleaners, shaving cream, metalworking fluids, liquid laundry detergents, paints and printing inks. It is used for the neutralization of fatty acids and adjusting buffer pH as well as utilized to dissolve oils. It acts as an effective complexing agent in electroless plating. Further, it is used in hair care products like hair dyes and wave sets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La triéthanolamine réactif de purification des protéines agit comme additif organique dans le broyage du clinker de ciment et comme agent complexant pour les ions d’aluminium dans des solutions aqueuses. Il est utilisé comme émulsifiant et comme surfactant. Il trouve l’application dans des produits courants tels que les liquides de lavage de vaisselle, les nettoyants généraux, les nettoyants manuels, la crème à raser, les fluides métallurgiques, les détergents pour lessive liquide, les peintures et les encres d’impression. Il est utilisé pour la neutralisation des acides gras et l’ajustement du pH tampon ainsi que pour la dissolution des huiles. Il agit comme un agent complexant efficace dans le placage sans électrolyse. De plus, il est utilisé dans les produits de soins capillaires comme les colorants capillaires et les solutions frisantes.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol, à l’acétone, à l’éther, au tétrachlorure de carbone, au n-heptane et au chloroforme. Légèrement soluble dans l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique, incompatible avec les acides, les agents oxydants, les agents réducteurs et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triethanolamine
Point de fusion 19°C to 21°C
Densité 1.124
Point d’ébullition 206°C to 207°C (15 mmHg)
Point d’éclair 185°C (365°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire (HOCH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.485
Quantité 2500 g
Beilstein 1699263
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,9665
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol,acetone,ether,carbon tetrachloride,n-heptane and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether.
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté ≥98%