Learn More
Phosphate triéthylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Triethyl phosphite |
Note relative au nom | 97% |
Point de fusion | -112.0°C |
Densité | 0.9650g/mL |
Point d’ébullition | 156.0°C to 158.0°C |
Point d’éclair | 44°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | C6H15O3P |
Formule linéaire | (C2H5O)3P |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Triethyl phosphite
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.