Learn More
Phosphite de triéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11380004
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
122-52-1
C6H15O3P
166.157
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triethyl ester, triethoxyphosphine, ethyl phosphite, eto 3p, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, unii-6b2r04s55g, hsdb 895, p oet 3, c2h5o 3p
31215
phosphite de triéthyle
CCOP(OCC)OCC
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
122-52-1
C6H15O3P
166.157
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triethyl ester, triethoxyphosphine, ethyl phosphite, eto 3p, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, unii-6b2r04s55g, hsdb 895, p oet 3, c2h5o 3p
31215
phosphite de triéthyle
CCOP(OCC)OCC
Triethyl phosphite is used as a ligand in organometallic chemistry and as a reagent in organic synthesis. It is used as reference to phosphoric acid standard in 31P NMR spectroscopy. It acts as a reducing agent to prepare 2-phenylindazole from o-nitrobenzylidineaniline as well as reacts with electrophiles to get phosphonates. It forms a stable complex with copper(I) iodide. It finds application in a modified Staudinger reaction for the alkyl bromide to an amine through the azide. Further, it is also used in the preparation of 3-phenyl-2-substituted indoles by reacting with beta-nitro styrenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphite de triéthyle est utilisé comme ligand dans la chimie organométallique et comme réactif dans la synthèse organique. Il est utilisé comme référence à l’étalon d’acide phosphorique dans la spectroscopie RMN du 31P. Il agit comme agent réducteur pour préparer le 2-phénylindazole à partir de l’o-nitrobenzylidineaniline et réagit avec les électrophiles pour obtenir des phosphonates. Il forme un complexe stable avec l’iodure de cuivre(I). Il trouve son application dans une réaction de Staudinger modifiée pour le bromure d’alkyle à une amine par l’azoture. De plus, il est également utilisé dans la préparation d’indoles substitués par 3-phényl-2 en réagissant avec des bêta-nitro styrènes.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphite
Point de fusion -112°C
Densité 0.958
Point d’ébullition 155°C to 157°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.413
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2323
Beilstein 956578
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 166.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: triethyl phosphite