Learn More
Triéthylaluminium, solution 1,3 M dans l’heptane, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10036262
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
97-93-8, 142-82-5
C6H15Al
MFCD00009015
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
triethylalane, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl aluminum, triethyl-aluminum, aluminum, triethyl, triethylaluminium, triethylaluminum, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethyl-aluminum, unii-h426e9h3tt
16682930
Triéthylalumane
CC[Al](CC)CC
97-93-8, 142-82-5
C6H15Al
MFCD00009015
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
triethylalane, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl aluminum, triethyl-aluminum, aluminum, triethyl, triethylaluminium, triethylaluminum, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethyl-aluminum, unii-h426e9h3tt
16682930
Triéthylalumane
CC[Al](CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triethylaluminium
Couleur Incolore
Note relative au nom 1.3 M Solution in Heptane
Formule linéaire (C2H5)3Al
Concentration 19.5 to 20.5 wt% (on Al basis)
Densité 0.7300 g/mL
Poids moléculaire (g/mol) 114.17
Poids de la formule 114.17
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 800 mL
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylaluminium, 1.M solution in heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.