Learn More
Triethylamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit. 30315694
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 30315694
Marque: Dr. Ehrenstorfer DREA17832000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine
CAS 121-44-8
Noms d’analytes ou de composants Triethylamine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H15 N
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Triethylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCN(CC)CC
Nom IUPAC N,N-diethylethanamine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Quantité 1 mL
Poids de la formule 101.1204 g/mol