Learn More
Triéthylamine, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228927
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
121-44-8
C6H15N
101.19
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
8471
CHEBI:35026
N,N-diéthylethanamine
CCN(CC)CC
121-44-8
C6H15N
101.19
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
8471
CHEBI:35026
N,N-diéthylethanamine
CCN(CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triethylamine
Point de fusion -115.0°C
Densité 0.7280g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair −11°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)3N
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.002% max.
Merck Index 15,9831
Gravité spécifique 0.728
Informations sur la solubilité Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté ≥99.4%, 0.05% max. (diethylamine), 0.05% max. (ethanol)
Qualité Analyse
Forme physique Liquide