Learn More
Triéthylamine, certifiée AR pour analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073631
60.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
121-44-8
C6H15N
101.193
9051
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
triéthylamine, éthanamine, n,n-diéthyl, diéthylamino éthane, triaéthylamine, amine triéthylique, n,n,n-triéthylamine, diéthylaminoéthane, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
8471
CHEBI : 35026
N,N-diéthylethanamine
CCN(CC)CC
121-44-8
C6H15N
101.193
9051
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
triéthylamine, éthanamine, n,n-diéthyl, diéthylamino éthane, triaéthylamine, amine triéthylique, n,n,n-triéthylamine, diéthylaminoéthane, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
8471
CHEBI : 35026
N,N-diéthylethanamine
CCN(CC)CC
Triéthylamine, certifiée AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
pH 12,4
Point d’ébullition 90°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 l
Densité de vapeur 3.5
Poids de la formule 101.19 g/mol
Tension de vapeur 69 mbar à 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.