Learn More
Triéthylsilane, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 212925000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 617-86-7 Poids : 0.55000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 500g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11915821
  • 442.00€ / 500g
En stock, prêt à être expédié : 6
Description
Description
Réactif de réduction
Spécification
Identifiants chimiques
617-86-7
116.28
triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
Triéthylsilicium
C6H16Si
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
6327258
CC[Si](CC)CC
Spécification
Triethylsilane
−3°C
Flacon en verre
0.72
Incolore
617-86-7
C6H16Si
04,625
15,9841
Solubility in water: decomposes
CC[Si](CC)CC
116.28
116.28
99%
0.7200g/mL
Authentic
1.4100 to 1.4120
107.0°C to 108.0°C
500g
99%
(C2H5)3SiH
01,1218; 02,433; 03,304; 04,530; 05,694; 12,482; 13,340; 14,322; 15,338; 16,356; 17,367
triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Triéthylsilicium
6327258
Liquide
Vidéos
FDS Documents