Learn More
Trifluorométhanesulfonate de triéthylsilyle, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 312700100
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 79271-56-0 Poids : 0.06000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 10g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10033650
  • 49.83€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 6
Description
Description
Réactifs de silylation
Spécification
Identifiants chimiques
79271-56-0
264.34
triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
Trifluorométhanesulfonate de triéthylsilyle
C7H15F3O3SSi
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
2733308
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
72°C
Flacon en verre
1.16
Incolore à marron
79271-56-0
C7H15F3O3SSi
triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Trifluorométhanesulfonate de triéthylsilyle
2733308
Liquide fumant
1.1600g/mL
Authentic
1.3890 to 1.3920
85.0°C to 86.0°C (12.0mmHg)
10g
99%
CF3SO3Si(C2H5)3
Solubility in water: soluble
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
264.34
264.34
99%
Vidéos
FDS Documents