Learn More
Hydrate de trifluoroacétaldéhyde, tech., ca 75 % dans lʼeau, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021056
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
421-53-4
C2HF3O
98.02
MFCD00042444
JVTSHOJDBRTPHD-UHFFFAOYSA-N
tfaih, fluoral hydrate, 1,1-ethanediol, 2,2,2-trifluoro, fluoral, hydrate, 2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, acetaldehyde, trifluoro-, hydrate, 2,2,2-trifluoroethanediol, fluoral hydrate;, snpljqhjptadtaeup@, acetaldehyde, hydrate
67901
2,2,2-trifluoroéthane-1,1-diol
FC(F)(F)C=O
421-53-4
C2HF3O
98.02
MFCD00042444
JVTSHOJDBRTPHD-UHFFFAOYSA-N
tfaih, fluoral hydrate, 1,1-ethanediol, 2,2,2-trifluoro, fluoral, hydrate, 2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, acetaldehyde, trifluoro-, hydrate, 2,2,2-trifluoroethanediol, fluoral hydrate;, snpljqhjptadtaeup@, acetaldehyde, hydrate
67901
2,2,2-trifluoroéthane-1,1-diol
FC(F)(F)C=O
One general application of trifluoroacetaldehyde is the preparation of trifluoroethylamino derivatives via reductive amination reaction. This synthesis includes the formation of the corresponding N,O-acetal intermediates followed by their reduction using NaBH4 or 2-picoline borane complex, affording the target trifluoroethylamino compounds in moderate to good yields. Another general application of trifluoroacetaldehyde is the synthesis of chiral α-substituted trifluoroethylamino compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une application générale du trifluoroacétaldéhyde est la préparation de dérivés trifluoroéthylamino par réaction d’amination réductrice. Cette synthèse comprend la formation des intermédiaires N,O-acétal correspondants, suivie de leur réduction à l’aide du complexe NaBH4 ou 2-picoline borane, ce qui donne des rendements modérés à bons aux composés trifluoroéthylamino cibles. Une autre application générale du trifluoroacétaldéhyde est la synthèse de composés chiraux trifluoroéthylamino α-substitués.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetaldehyde hydrate
Densité 1.44
Point d’ébullition 104°C to 106°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3CH(OH)2
Quantité 10 g
Numéro UN UN1989
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 116.04 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈ 75 % dans l’eau