Learn More
Hémiacétal de méthyle de trifluoroacétaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813695
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
431-46-9
C3H5F3O2
130.07
MFCD00013572
GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
9892
2,2,2-trifluoro-1-méthoxyéthanol
COC(O)C(F)(F)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
431-46-9
C3H5F3O2
130.07
MFCD00013572
GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
9892
2,2,2-trifluoro-1-méthoxyéthanol
COC(O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Densité 1.3600g/mL
Point d’ébullition 104.0°C to 106.0°C
Point d’éclair 42°C
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CH(OCH3)OH
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.36
Poids de la formule 130.07
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.