Learn More
Hémiacétal de méthyle trifluoroacétaldéhyde, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024136
41.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
431-46-9
C3H5F3O2
130.07
MFCD00013572
GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
9892
COC(O)C(F)(F)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
431-46-9
C3H5F3O2
130.07
MFCD00013572
GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
9892
COC(O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Densité 1.36
Point d’ébullition 96°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Indice de réfraction 1.333
Quantité 5 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 1737758
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-methoxyethan-1-ol
Poids de la formule 130.07
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique