Learn More
Acide trifluoroacétique, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 ml
2ml
50 mL
Conditionnement:
Ampoule
Glass Bottle
Description
- Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
- Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
- Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
- Bruit de fond MS extrêmement faible
- Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
Spécification
Nom chimique ou matériau | Trifluoroacetic Acid |
Point de fusion | -15°C |
Point d’ébullition | 72°C |
Couleur | Colorless |
Formule linéaire | CF3COOH |
Numéro UN | UN2699 |
Beilstein | 742035 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoroacetic acid |
Poids de la formule | 114.02g/mol |