Learn More
Phosphite triisopropylique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022458
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
116-17-6
C9H21O3P
208.238
MFCD00008874
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
8304
Phosphite de tripropan-2-yle
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
116-17-6
C9H21O3P
208.238
MFCD00008874
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
8304
Phosphite de tripropan-2-yle
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triisopropyl phosphite
Point d’ébullition 63°C to 64°C (11 mmHg)
Point d’éclair 46°C (114°F)
Odeur Characteristic
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1993
Beilstein 1701528
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté ≥90%