Learn More
Phosphite triisopropylique, 96 %, ACROS Organics™
19.49€ - 585.00€
Identifiants chimiques
CAS 116-17-6
Formule moléculaire C9H21O3P
Poids moléculaire (g/mol) 208.24
Clé InChI SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
CID PubChem 8304
Nom IUPAC Phosphite de tripropan-2-yle
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10221153
FDS Afficher les documents
Acros Organics
372380050
5g Flacon en verre
19.49€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
10784993
FDS Afficher les documents
Acros Organics
372381000
100g Flacon en verre
42.39€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 2 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10188992
FDS Afficher les documents
Acros Organics
372385000
500g Flacon en verre
153.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
11915151
Afficher les documents
Acros Organics
372380025
2.5kg Flacon en verre
585.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
Identifiants chimiques
116-17-6
208.24
triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
Phosphite de tripropan-2-yle
C9H21O3P
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
8304
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Triisopropyl phosphite
62°C
Flacon en verre
0.914
Sans désignation
116-17-6
C9H21O3P
01,363
triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Phosphite de tripropan-2-yle
8304
Liquide
0.9140g/mL
Authentic
1.4095 to 1.4115
94°C to 95°C (66.6 hPa)
5g
95% min. (GC)
[(CH3)2CHO]3P
01,1229; 16,36
Solubility in water: insoluble.
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
208.24
208.24
96%
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Triisopropyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
FDS