Learn More
Phosphite triisopropylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11915151
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
116-17-6
C9H21O3P
208.24
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
8304
Phosphite de tripropan-2-yle
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
116-17-6
C9H21O3P
208.24
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
8304
Phosphite de tripropan-2-yle
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triisopropyl phosphite
Densité 0.9140g/mL
Point d’ébullition 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3P
Indice de réfraction 1.4095 to 1.4115
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Gravité spécifique 0.914
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide