Learn More
(Triisopropylsilyl)acétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689339
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
89343-06-6
C11H22Si
182.38
MFCD00075452
KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
2734682
éthynyl-tri(propan-2-yl)silane
CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
89343-06-6
C11H22Si
182.38
MFCD00075452
KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
2734682
éthynyl-tri(propan-2-yl)silane
CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (Triisopropylsilyl)acetylene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8130g/mL
Point d’ébullition 50°C to 52°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]3SiC∽CH
Indice de réfraction 1.4515 to 1.4535
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.813
Poids de la formule 182.38
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Triisopropylsilyl)acetylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.