Learn More
TRIM21 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E8B9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TRIM21 |
---|---|
Clone | 1E8B9 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829595
|
Proteintech
67136-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16819595
|
Proteintech
67136-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The TRIM21 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM21. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TRIM21 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
TRIM21 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
6737 | |
Primary |
1E8B9 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |