Learn More
Abnova™ TRIM25 (Human) Recombinant Protein
Human TRIM25 partial ORF ( NP_005073, 211 a.a. - 310 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005073 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7706 |
Nom | tripartite motif-containing 25 |
Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16107855
|
Abnova™
H00007706-Q01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16117855
|
Abnova™
H00007706-Q01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Sequence: SQINGASRALDDVRNRQQDVRMTANRKVEQLQQEYTEMKALLDASETTSTRKIKEEEKRVNSKFDTIYQILLKKKSEIQTLKEEIEQSLTKRDEFEFLEK
Spécification
NP_005073 | |
tripartite motif-containing 25 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
EFP, RNF147, Z147, ZNF147 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
7706 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TRIM25 | |
GST |