Learn More
TRIM5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène TRIM5
Concentration 0.37 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16838583
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
11476-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
pour voir le stock disponible 
16828583
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
11476-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein forms homo-oligomers via the coiled-coil region and localizes to cytoplasmic bodies. It appears to function as a E3 ubiquitin-ligase and ubiquitinates itself to regulate its subcellular localization. It may play a role in retroviral restriction. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
Spécification
Spécification
TRIM5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9C035
667823, 85363
TRIM5 Fusion Protein Ag1973
Primary
-20°C
TRIM5
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
RING finger protein 88, RNF88, TRIM5, TRIM5alpha, tripartite motif containing 5
TRIM5
IgG
Antigen Affinity Chromatography