missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRIM67 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TRIM67 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802845
|
Proteintech
24369-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892835
|
Proteintech
24369-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The specific function of TRIM67 is not yet known.Spécification
TRIM67 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q505D9, Q6ZTA4 | |
330863, 440730 | |
TRIM67 Fusion Protein Ag21632 | |
Primary | |
-20°C | |
TRIM67 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
TNL, TRIM67, TRIM9 like protein, tripartite motif containing 67 | |
Trim67 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |