Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triméthoprime, 98 %
Catalog Number p-7077531
49.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
738-70-5
C14H18N4O3
290.32
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
trimethoprim, proloprim, trimpex, bactramin, monotrim, monotrimin, trimetoprim, trimopan, monoprim, syraprim
5578
CHEBI:45924
5-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
738-70-5
C14H18N4O3
290.32
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
trimethoprim, proloprim, trimpex, bactramin, monotrim, monotrimin, trimetoprim, trimopan, monoprim, syraprim
5578
CHEBI:45924
5-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Le triméthoprime, numéro CAS 738-70-5, est un triméthoxybenzyl-pyrimidine utilisé comme antimicrobien.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le triméthoprime est un analogue de la pyrimidine synthétique qui lie la dihydrofolate-réductase et inhibe la synthèse de l’acide folique ; lorsqu’il est associé au sulfaméthoxazole, son activité est améliorée • Le triméthoprime possède des propriétés antibactériennes et antiprotozoaires
Applications
• Le triméthoprime inhibe la conversion de l’acide para-aminobenzoïque (PABA) en acide folique vers l’extrémité de la voie de synthèse et peut être utilisé pour étudier les effets connexes
• Le triméthoprime a été radiomarqué et utilisé pour tracer des voies d’infection, et il a également été utilisé de façon expérimentale comme marqueur fluorescent pour quantifier l’expression de la dihydrofolate-réductase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trimethoprim
Point de fusion 234.0°C to 236.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 290.32
Pourcentage de pureté 98%