Learn More
Triméthyle 1,3,5-benzènetricarboxylate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737672
71.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2672-58-4
C12H12O6
252.22
MFCD00008434
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
75881
Triméthyle de benzène-1,3,5-tricarboxylate
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2672-58-4
C12H12O6
252.22
MFCD00008434
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
75881
Triméthyle de benzène-1,3,5-tricarboxylate
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Point de fusion 144°C to 147°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3(CO2CH3)3
Quantité 25 g
Beilstein 09, 979
Poids de la formule 252.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux