Learn More
Trimethylsilyl acetate 97%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 391980250
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2754-27-0 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 1 Pack group : II
Quantité. 25g
Emballage Glass bottle
Code produit. 10004973
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Identifiants chimiques
Trimethylsilyl acetate
97%
CH3COOSi(CH3)3
MFCD00008695
≥96.0%
C5H12O2Si
132.23
Spécification
Trimethylsilyl acetate
Clear colorless to pale yellow
2754-27-0
Glass bottle
Liquid
97%
CH3COOSi(CH3)3
MFCD00008695
0.884g/mL
25g
Authentic
1.3870 to 1.3890 (20°C, 589nm)
≥96.0%
C5H12O2Si
132.23
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Trimethylsilyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
FDS Documentation