Learn More
Trioctylsilane, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 434900250
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 18765-09-8 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Code produit. 11995941
  • 185.00€ / 25g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Description
Description
Réactif de réduction
Spécification
Identifiants chimiques
18765-09-8
368.76
trioctylsilane, silane, trioctyl, tri-n-octylsilane, trioctylsilyl
Trioctylsilicium
C24H52Si
QTKHQYWRGFZFHG-UHFFFAOYSA-N
6327367
CCCCCCCC[Si](CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Trioctylsilane
113°C
Flacon en verre
163.0°C to 165.0°C (0.2mmHg)
25g
94% min. (GC)
trioctylsilane, silane, trioctyl, tri-n-octylsilane, trioctylsilyl
CCCCCCCC[Si](CCCCCCCC)CCCCCCCC
368.76
368.76
95%
0.8210g/mL
Authentic
0.821
Incolore
18765-09-8
C24H52Si
QTKHQYWRGFZFHG-UHFFFAOYSA-N
Trioctylsilicium
6327367
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Trioctylsilane, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats