Learn More
Phosphite de triphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024284
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
101-02-0
C18H15O3P
310.289
MFCD00003032
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
7540
phosphite de triphényle
C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
101-02-0
C18H15O3P
310.289
MFCD00003032
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
7540
phosphite de triphényle
C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Used to convert alcohols to alkyl halides, as a peptide coupling agent, and, in combination with ozone, as a low-temperature source of singlet oxygen, and ligand for metal-catalyzed reactions. Also used as reagent in the preparation of mixed valent nickel diphosphine dithiolate bridged iron carbonyl phosphine complexes as models of [NiFe]-hydrogenase active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour convertir les alcools en halogénures dʼalkyle, en tant quʼagent de couplage de peptides, et, en association avec lʼozone, en tant que source à basse température dʼoxygène singulet et de ligand pour les réactions catalysées par des métaux. Utilisé également comme réactif dans la préparation de complexes mixtes de phosphine de carbonyle de fer pontée diphosphine de nickel diphosphine de nickel polyvalent comme modèles du site actif de [NiFe]-hydrogénase.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à lʼair et à lʼhumidité, stockez loin de lʼair et de lʼhumidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triphenyl phosphite
Point de fusion 22°C to 24°C
Densité 1.184
Point d’ébullition 360°C
Point d’éclair 146°C (295°F)
Odeur Mild
Formule linéaire (C6H5O)3P
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 310.29
Pourcentage de pureté 97%