Learn More
Triphénylméthane, 99 +%, ACROS Organics™
22.30€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS 519-73-3
Formule moléculaire C19H16
Poids moléculaire (g/mol) 244.34
Numéro MDL MFCD00004763
Clé InChI AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
CID PubChem 10614
ChEBI CHEBI:76212
Nom IUPAC (diphenylmethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10041670
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
146380250
25g Flacon en verre
22.30€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié: 3
10346500
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
146381000
100g Flacon en verre
57.30€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié: 1
13468368
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
146385000
500g Flacon en verre
213.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié: 2
Identifiants chimiques
519-73-3
244.34
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
10614
(diphenylmethyl)benzene
C19H16
MFCD00004763
triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
CHEBI:76212
C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Triphenylmethane
Authentic
1.01
Jaune
25g
519-73-3
C19H16
MFCD00004763
15,9914
Solubility in water: insoluble in water
C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
244.34
CHEBI:76212
Poudre
1.0100g/mL
Flacon en verre
358.0°C to 359.0°C (754.0mmHg)
90.0°C to 94.0°C
99+%
99% min. (GC)
(C6H5)3CH
05,698
triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
(diphenylmethyl)benzene
10614
244.34
99+%