Learn More
Triphénylméthane, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10346500
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
519-73-3
C19H16
244.34
MFCD00004763
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
10614
CHEBI:76212
Benzhydrylbenzène
C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
519-73-3
C19H16
244.34
MFCD00004763
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
10614
CHEBI:76212
Benzhydrylbenzène
C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triphenylmethane
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 90.0°C to 94.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 358.0°C to 359.0°C (754.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3CH
Quantité 100 g
Beilstein 05,698
Merck Index 15,9914
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 244.34
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre