Learn More
Triphénylméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509527
26.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
76-84-6
C19H16O
260.34
MFCD00004445,MFCD10565638
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
6457
triphenylmethanol
OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
76-84-6
C19H16O
260.34
MFCD00004445,MFCD10565638
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
6457
triphenylmethanol
OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triphenylmethanol
Point de fusion 160°C to 164°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 360°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)3COH
Quantité 50 g
Beilstein 06,713
Merck Index 15,9912
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. h2so4 and glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 260.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine